Ethyl 2-Methylquinoline-6-Carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
H63213.03
H63213.06
H63213.03EA
83.1
EUR
H63213.03
H63213.06
Ethyl 2-Methylquinoline-6-Carboxylate 97%
Ethyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 855763-77-8
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09879697
Fórmula:
C₁₃H₁₃NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09879697 Número CAS: 855763-77-8 |