N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, (S)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-2-Nal-OH
H63205.03
H63205.06
H63205.03EA
75.5
EUR
H63205.03
H63205.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Purity: 97%
CAS No.: 58438-04-3
Molecular Formula: C18H21NO4
Formula Weight: 315.37
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: ca 95°
Beilstein Reference: 4326467
Optical Rotation: +45°(c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00079671
Fórmula:
C₁₈H₂₁NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079671 Número CAS: 58438-04-3 |