Print…
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
H63199.03 H63199.06
H63199.03EA 224 EUR
H63199.03 H63199.06
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine 98%
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Purity: 98% CAS No.: 43024-15-3 Molecular Formula: C5H9N3 Formula Weight: 111.15 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD06797570
Fórmula: C₅H₉N₃
Peso Molecular: 111.148 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797570
Número CAS: 43024-15-3