3,4-Xylylacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63178.03
H63178.06
H63178.03EA
51.2
EUR
H63178.03
H63178.06
3,4-Xylylacetic acid 98%
3,4-Xylylacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 17283-16-8
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02664684
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02664684 Número CAS: 17283-16-8 |