5-bromoquinolin-6-amine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63150.03
H63150.06
H63150.03EA
198
EUR
H63150.03
H63150.06
5-bromoquinolin-6-amine 97%
5-bromoquinolin-6-amine
Purity: 97%
CAS No.: 50358-42-4
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to brown
MDL No.: MFCD00234503
Fórmula:
C₉H₇BrN₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00234503 Número CAS: 50358-42-4 |