Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-bromo-4-methylbenzoate
H63144.03
H63144.06
H63144.03EA
114
EUR
H63144.03
H63144.06
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate 98%
Methyl-2-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 87808-49-9
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD03840737
Fórmula:
C₉H₉BrO₂ |
Número MDL :
MFCD03840737 Número CAS: 87808-49-9 |