5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63123.03
H63123.06
H63123.03EA
199
EUR
H63123.03
H63123.06
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole 97%
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
Purity: 97%
CAS No.: 61019-05-4
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.2
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09027022
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09027022 Número CAS: 61019-05-4 |