Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63100.MD
H63100.03
H63100.06
H63100.MDEA
82.3
EUR
H63100.MD
H63100.03
H63100.06
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 1000576-51-1
Molecular Formula: C11H8N2O2
Formula Weight: 200.19
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09878564
Fórmula:
C₁₁H₈N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09878564 Número CAS: 1000576-51-1 |