1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63079.03
H63079.06
H63079.03EA
103
EUR
H63079.03
H63079.06
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 392331-66-7
Molecular Formula: C11H22N2O3
Formula Weight: 230.3
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD11579803
Fórmula:
C₁₁H₂₂N₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11579803 Número CAS: 392331-66-7 |