Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 3-amino-5-fluorobenzoate
H63038.03
H63038.06
H63038.03EA
101
EUR
H63038.03
H63038.06
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 884497-46-5
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Physical Form: Solid
Appearance: White to yellow
MDL No.: MFCD05863683
Fórmula:
C₈H₈FNO₂ Peso Molecular: 169.16 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05863683 Número CAS: 884497-46-5 |