3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63009.MD
H63009.03
H63009.MDEA
59.2
EUR
H63009.MD
H63009.03
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Purity: 95%
CAS No.: 2221-13-8
Molecular Formula: C9H8N2O2
Formula Weight: 176.17
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00209486
Fórmula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00209486 Número CAS: 2221-13-8 |