6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H63002.MD
H63002.03
H63002.06
H63002.MDEA
41.6
EUR
H63002.MD
H63002.03
H63002.06
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 97%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 120-15-0
Molecular Formula: C10H13NO
Formula Weight: 163.22
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 34-37°
MDL No.: MFCD00090494
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO Ponto de Fusão: 34…37 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00090494 Número CAS: 120-15-0 EINECS: 204-374-8 |