Print…
Cloreto de prata 4,9% em água, dispersão de nanopartículas <200nm APS NW
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
47280.22 47280.36
47280.22EA 267 EUR
47280.22 47280.36
Cloreto de prata 4,9% em água, dispersão de nanopartículas <200nm APS NW
Cloreto de prata
CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.038 Appearance: White opaque Odour: Odourless Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00003399
Fórmula: AgCl
Peso Molecular: 143.32 g/mol
Ponto de ebulição: 1554
Ponto de Fusão: 455
Densidade: 1.038
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003399
Número CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8509