Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
H62947.03
H62947.06
H62947.03EA
175
EUR
H62947.03
H62947.06
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 146727-62-0
Molecular Formula: C15H18N2O4
Formula Weight: 290.31
Beilstein Reference: 9339089
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00672527
Fórmula:
C₁₅H₁₈N₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00672527 Número CAS: 146727-62-0 ADR: 6.1,III |