Print…
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Boc-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-L-serine
H62705.06 H62705.14
H62705.06EA 54.4 EUR
H62705.06 H62705.14
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
(S)-3-(Benzyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 23680-31-1 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.33 Physical Form: Solid Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 3064461 Optical Rotation: +20°(c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00066063
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₅
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066063
Número CAS: 23680-31-1
EINECS: 245-820-1