2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Amino-5-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
H62575.MD
H62575.03
H62575.MDEA
126
EUR
H62575.MD
H62575.03
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester 96%
2-Amino-5-fluorobenzeneboronic acidpinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 863578-24-9
Molecular Formula: C12H17BFNO2
Formula Weight: 237.08
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 49-50°
MDL No.: MFCD11617916
Fórmula:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Ponto de Fusão: 49…50 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11617916 Número CAS: 863578-24-9 |