Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
H62543.06
H62543.14
H62543.06EA
36.6
EUR
H62543.06
H62543.14
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate 97%
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4931-66-2
Molecular Formula: C6H9NO3
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.226
Refractive Index: 1.4860
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 90°/0.3mm
Optical Rotation: +10°(c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00080931
Fórmula:
C₆H₉NO₃ Peso Molecular: 143.14 g/mol Ponto de ebulição: 90 °C (0.3 mmHg) Densidade: 1.226 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00080931 Número CAS: 4931-66-2 EINECS: 225-567-3 |