Print…
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
H62530.MD H62530.03
H62530.MDEA 133 EUR
H62530.MD H62530.03
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-Fluoro-4-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073354-74-1 Molecular Formula: C17H25BFNO3 Formula Weight: 321.19 Physical Form: Solid Melting Point: 35-40° MDL No.: MFCD09027076
Fórmula: C₁₇H₂₅BFNO₃
Peso Molecular: 321.199 g/mol
Ponto de Fusão: 35…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027076
Número CAS: 1073354-74-1