Print…
H-ORN(Z)-OH 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Nδ-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
H62435.03 H62435.06 H62435.14
H62435.03EA 35.8 EUR
H62435.03 H62435.06 H62435.14
H-ORN(Z)-OH 98%
H-ORN(Z)-OH
Purity: 98% CAS No.: 3304-51-6 Molecular Formula: C13H18N2O4 Formula Weight: 266.29 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00038200
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₄
Peso Molecular: 266.297 g/mol
Ponto de Fusão: 248…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037220
Número CAS: 3304-51-6
EINECS: 221-980-8