Print…
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
H62381.03 H62381.06
H62381.03EA 195 EUR
H62381.03 H62381.06
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH 95%
Fmoc-D-Dap(Boc)-OH
Purity: 95% CAS No.: 198544-42-2 Molecular Formula: C23H26N2O6 Formula Weight: 426.46 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00798648
Fórmula: C₂₃H₂₆N₂O₆
Peso Molecular: 426.469 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798648
Número CAS: 198544-42-2