Print…
Boc-glycinamide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H62053.03 H62053.06
H62053.03EA 140 EUR
H62053.03 H62053.06
Boc-glycinamide 95%
Boc-glycinamide
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₃
Número MDL : MFCD08275106
Número CAS: 35150-09-5