Print…
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, Benzenamine, 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
H62033.MD H62033.03
H62033.MDEA 80 EUR
H62033.MD H62033.03
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Fórmula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025468
Número CAS: 1310384-26-9