(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Boc-β-iodo-Ala-OMe, BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, N-Boc-3-iodo-L-alanine Methyl Ester, Boc-β-Iodo-Ala-OMe, Boc-Ala(3-I)-OMe
H61638.03
H61638.06
H61638.03EA
83
EUR
H61638.03
H61638.06
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 98%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Purity: 98%
CAS No.: 93267-04-0
Molecular Formula: C9H16INO4
Formula Weight: 329.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 50-52°
Beilstein Reference: 4422011
MDL No.: MFCD00216579
Fórmula:
C₉H₁₆INO₄ Ponto de Fusão: 50…52 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00216579 Número CAS: 93267-04-0 |