Thiophene-3-methylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H61487.03
H61487.06
H61487.03EA
199
EUR
H61487.03
H61487.06
Thiophene-3-methylamine 97%
Thiophene-3-methylamine
Purity: 97%
CAS No.: 27757-86-4
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 102°/15mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01529872
Fórmula:
C₅H₇NS Ponto de ebulição: 102 °C (15 mmHg) Densidade: 1,130 |
Número MDL :
MFCD01529872 Número CAS: 27757-86-4 ADR: 8,III |