Print…
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H61474.06 H61474.14
H61474.06EA 137 EUR
H61474.06 H61474.14
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride 98%
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 42518-98-9 Molecular Formula: C5H2Cl2OS Formula Weight: 181.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 4° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00043886
Fórmula: C5H2Cl2OS
Ponto de Fusão: 4 °C
Número MDL : MFCD00043886
Número CAS: 42518-98-9
ADR: 8,II