3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
H61368.MD
H61368.03
H61368.MDEA
87.9
EUR
H61368.MD
H61368.03
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 18494-87-6
Molecular Formula: C8H5ClO2S2
Formula Weight: 232.71
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 1285265
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02681897
Fórmula:
C₈H₅ClO₂S₂ Ponto de Fusão: 86…88 °C |
Número MDL :
MFCD02681897 Número CAS: 18494-87-6 ADR: 8,II |