N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H61350.06
H61350.14
H61350.06EA
99.8
EUR
H61350.06
H61350.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 6404-29-1
Molecular Formula: C11H21NO4
Formula Weight: 231.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 35-40°
Beilstein Reference: 2049561
MDL No.: MFCD00037798
Fórmula:
C₁₁H₂₁NO₄ Ponto de Fusão: 35…40 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00037798 Número CAS: 6404-29-1 |