(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H60639.MD
H60639.03
H60639.MDEA
143
EUR
H60639.MD
H60639.03
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine ≥97%
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Purity: 97+%
CAS No.: 799297-44-2
Molecular Formula: C21H22NP
Formula Weight: 319.38
Melting Point: 105-109°
Optical Rotation: -140° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD17018768
Fórmula:
C₂₁H₂₂NP Ponto de Fusão: 105…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD17018768 Número CAS: 799297-44-2 ADR: 8,III |