Print…
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (w/w) em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H60493.03 H60493.06 H60493.14
H60493.03EA 54.2 EUR
H60493.03 H60493.06 H60493.14
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (w/w) em THF
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine
  • Refractive Index: 1.4180
  • Odour: Unpleasant
CAS No.: 944710-34-3 Molecular Formula: C20H45NP2 Formula Weight: 361.53 Refractive Index: 1.4180 Odour: Unpleasant UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD17014018
Fórmula: C₂₀H₄₅NP₂
Peso Molecular: 361.535 g/mol
Densidade: 0.911
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17014018
Número CAS: 944710-34-3
UN: 1993
ADR: 3 II