β-Carotene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 7235-40-7
Molecular Formula: C40H56
Formula Weight: 536.87
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 103°(217°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.000
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Melting Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1917416
MDL No.: MFCD00001556
Fórmula:
C₄₀H₅₆ Ponto de Fusão: 178…179 °C Densidade: 1,000 Ponto de Inflamação: 103 °C (217 °F) |
Número MDL :
MFCD00001556 Número CAS: 7235-40-7 EINECS: 230-636-6 |