3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H58731.03
H58731.06
H58731.03EA
75.6
EUR
H58731.03
H58731.06
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 915402-03-8
Molecular Formula: C17H25BO2Si
Formula Weight: 300.28
Melting Point: 86-90°
MDL No.: MFCD08706285
Fórmula:
C₁₇H₂₅BO₂Si Ponto de Fusão: 86…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08706285 Número CAS: 915402-03-8 |