3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H58619.03
H58619.06
H58619.03EA
156
EUR
H58619.03
H58619.06
3-(2-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 15197-75-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
MDL No.: MFCD00995159
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00995159 Número CAS: 15197-75-8 |