DSG (Disuccinimidyl glutarate) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H58208.MC
H58208.ME
H58208.MCEA
191
EUR
H58208.MC
H58208.ME
DSG (Disuccinimidyl glutarate) 97%
DSG (Disuccinimidyl glutarate)
Purity: 97%
CAS No.: 79642-50-5
Molecular Formula: C13H14N2O8
Formula Weight: 326.26
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Beilstein Reference: 8575145
MDL No.: MFCD00153597
Fórmula:
C₁₃H₁₄N₂O₈ |
Número MDL :
MFCD00153597 Número CAS: 79642-50-5 |