Oxetan-3-ol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
144
EUR
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Fórmula:
C₃H₆O₂ Ponto de ebulição: 153 °C Densidade: 1,167 Ponto de Inflamação: 87 °C (189 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09056790 Número CAS: 7748-36-9 |