2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H57854.MD
H57854.ME
H57854.MDEA
459
EUR
H57854.MD
H57854.ME
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Purity: 96%
CAS No.: 1389264-18-9
Molecular Formula: C6H11NO.C2H2O4
Formula Weight: 203.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD18325162
Fórmula:
C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄ |
Número MDL :
MFCD18325162 Número CAS: 1389264-18-9 |