2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H57834.MD
H57834.ME
H57834.MDEA
334
EUR
H57834.MD
H57834.ME
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Purity: 97%
CAS No.: 1429056-28-9
Molecular Formula: C7H13NO.0.5C2H2O4
Formula Weight: 172.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Density: 1.048
Appearance: White to grey
Melting Point: 208°
MDL No.: MFCD11035888
Fórmula:
C₇H₁₃NO·½C₂H₂O₄ Ponto de Fusão: 208 °C Densidade: 1,048 |
Número MDL :
MFCD11035888 Número CAS: 1429056-28-9 |