6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1), 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate(2:1)
H57658.MD
H57658.ME
H57658.MDEA
452
EUR
H57658.MD
H57658.ME
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 95%
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Purity: 95%
CAS No.: 1380571-72-1
Molecular Formula: C5H9NO.0.5C2H2O4
Formula Weight: 144.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD22373634
Fórmula:
C₁₂H₂₀N₂O₆ |
Número MDL :
MFCD22373634 Número CAS: 1380571-72-1 |