Print…
2-n-Propylheptanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H57414.MD H57414.03
H57414.MDEA 65.1 EUR
H57414.MD H57414.03
2-n-Propylheptanoic acid 97%
2-n-Propylheptanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 31080-39-4 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD01723758
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01723758
Número CAS: 31080-39-4