[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H57413.MD
H57413.ME
H57413.MDEA
57.1
EUR
H57413.MD
H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95%
CAS No.: 22633-44-9
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 242°
MDL No.: MFCD09800598
Fórmula:
C₅H₉BrO₂ Ponto de ebulição: 242 °C Densidade: 1,598 Ponto de Inflamação: 100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09800598 Número CAS: 22633-44-9 |