Print…
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
H56952.14 H56952.22
H56952.14EA 275 EUR
H56952.14 H56952.22
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene 98%
2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene
Purity: 98% CAS No.: 189367-54-2 Molecular Formula: C25H32Br2 Formula Weight: 492.33 Melting Point: 67-71° MDL No.: MFCD03427215
Fórmula: C₂₅H₃₂Br₂
Peso Molecular: 492.34 g/mol
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427215
Número CAS: 189367-54-2