3,4-Dimethoxythiophene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H56674.03
H56674.06
H56674.03EA
70.5
EUR
H56674.03
H56674.06
3,4-Dimethoxythiophene 98%
3,4-Dimethoxythiophene
Purity: 98%
CAS No.: 51792-34-8
Molecular Formula: C6H8O2S
Formula Weight: 144.19
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.5409
Boiling Point: 100-102°/10-11mm
MDL No.: MFCD01096546
Fórmula:
C6H8O2S Peso Molecular: 144.19 g/mol Ponto de ebulição: 100…102 °C (10…11 mmHg) Densidade: 1.209 Ponto de Inflamação: 106 °C (223 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01096546 Número CAS: 51792-34-8 |