3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H56060.MD
H56060.03
H56060.MDEA
92.7
EUR
H56060.MD
H56060.03
3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride 95%
3-Boc-3-methylamino azetidine hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 577777-20-9
Molecular Formula: C9H18N2O2.HCl
Formula Weight: 222.72
MDL No.: MFCD12963843
Fórmula:
C₉H₁₉ClN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12963843 Número CAS: 577777-20-9 |