1-Cbz-piperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzyl piperazine-1-carboxylate, Piperazine-1-carboxylic Acid Benzyl Ester, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 1-piperazinecarboxylate
H56008.AA
H56008.AC
H56008.AE
H56008.AAEA
73.1
EUR
H56008.AA
H56008.AC
H56008.AE
1-Cbz-piperazine 98%
1-Cbz-piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 31166-44-6
Molecular Formula: C12H16N2O2
Formula Weight: 220.27
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 158-161°/1.4mm
Beilstein Reference: 179500
MDL No.: MFCD00274317
Fórmula:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Peso Molecular: 220.272 g/mol Ponto de ebulição: 158…161 °C (1.4 mmHg) Densidade: 1.142 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00274317 Número CAS: 31166-44-6 |