Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(2R,3R)-Di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric Acid Di-tert-Butyl Ester
H55860.MD
H55860.03
H55860.MDEA
213
EUR
H55860.MD
H55860.03
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate 99%
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate
Purity: 99%
CAS No.: 117384-45-9
Molecular Formula: C12H22O6
Formula Weight: 262.30
Flash Point: 109°(228°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.143
Appearance: White
Melting Point: 90-92°
Beilstein Reference: 5026723
Optical Rotation: +11° (c=1 in acetone)
MDL No.: MFCD00192000
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₆ Ponto de Fusão: 90…92 °C Densidade: 1,143 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192000 Número CAS: 117384-45-9 |