Print…
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hantzsch Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 1,4-dihydro-3,5-pyridinecarboxylate, Etidin, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
H55752.03 H55752.06
H55752.03EA 93.9 EUR
H55752.03 H55752.06
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 98%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 1149-23-1 Molecular Formula: C13H19NO4 Formula Weight: 253.30 Melting Point: 178-183° MDL No.: MFCD00005951
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 178…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005951
Número CAS: 1149-23-1
EINECS: 214-561-6