Triphenyl borate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenyl Borate, Boric Acid Triphenyl Ester
H55686.06
H55686.14
H55686.06EA
34.7
EUR
H55686.06
H55686.14
Triphenyl borate 97%
Triphenyl borate
Purity: 97%
CAS No.: 1095-03-0
Molecular Formula: C18H15BO3
Formula Weight: 290.13
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 98-101°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00059011
Fórmula:
C₁₈H₁₅BO₃ Ponto de Fusão: 98…101 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059011 Número CAS: 1095-03-0 EINECS: 214-137-0 ADR: 6.1,III |