Print…
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55656.03 H55656.06 H55656.14
H55656.03EA 31.4 EUR
H55656.03 H55656.06 H55656.14
Tris(8-quinolinolato)aluminum 99%
Tris(8-quinolinolato)aluminum
Purity: 99% CAS No.: 2085-33-8 Molecular Formula: C27H18AlN3O3 Formula Weight: 459.44 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to green Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00191693
Fórmula: C₂₇H₁₈AlN₃O₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191693
Número CAS: 2085-33-8
EINECS: 218-227-0
Merck Index: 14,370