(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
((4-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H55534.03
H55534.06
H55534.14
H55534.03EA
33.6
EUR
H55534.03
H55534.06
H55534.14
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 16116-78-2
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Physical Form: Powder
Appearance: White to yellow
Melting Point: 61-63°
MDL No.: MFCD01863556
Fórmula:
C₁₁H₁₃BrSi Peso Molecular: 253.214 g/mol Ponto de Fusão: 61…63 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01863556 Número CAS: 16116-78-2 |