Print…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55473.MD H55473.03 H55473.06
H55473.MDEA 69.9 EUR
H55473.MD H55473.03 H55473.06
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 3476-89-9 Molecular Formula: C8H10N2 Formula Weight: 134.18 Melting Point: 92-98° MDL No.: MFCD00047564
Fórmula: C₈H₁₀N₂
Peso Molecular: 134.18 g/mol
Ponto de Fusão: 92…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047564
Número CAS: 3476-89-9