Print…
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55469.MD H55469.03
H55469.MDEA 119 EUR
H55469.MD H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 4018-82-0 Molecular Formula: C14H12ClNO2 Formula Weight: 261.71 MDL No.: MFCD00508611
Fórmula: C₁₄H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 261.71 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00508611
Número CAS: 4018-82-0